4-Brom-3-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
002344.5G 002344-25G 002344-100G
FLUO002344.5GEA 24.2 EUR
FLUO002344.5G FLUO002344-25G FLUO002344-100G
4-Brom-3-fluortoluol
4-Brom-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 186
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040940
CAS-Nummer: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3 III