2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Brom-6-fluorbenzotrifluorid, 1-Brom-3-fluor-2-(trifluormethyl)benzol
005820-1G
005820-2.5G
FLUO005820-1GEA
31.1
EUR
FLUO005820-1G
FLUO005820-2.5G
2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol
2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol |
MDL:
MFCD01631569 CAS-Nummer: 261951-85-3 |