4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-2-fluorbenzotrifluorid, 1-Brom-3-fluor-4-(trifluormethyl)benzol
FL13780.POR
013780-5G
013780-1G
013780-25G
CHMPFL13780.POREA
0
EUR
CHMPFL13780.POR
FLUO013780-5G
FLUO013780-1G
FLUO013780-25G
4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol |
MDL:
MFCD01075254 CAS-Nummer: 142808-15-9 |