2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Brom-3-fluor-6-(trifluormethyl)benzol, 2-Brom-4-fluorbenzotrifluorid
021893-1G 021893-5G
FLUO021893-1GEA 31.1 EUR
FLUO021893-1G FLUO021893-5G
2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol
2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
Molecular Weight: 243 g/mol
MDL: MFCD03094041
CAS-Nummer: 351003-21-9