4-Brom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Brombenzotrifluorid, 1-Brom-4-(trifluormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
152692-100G 152692-25G 152692-5G
SIAL152692-100GEA 110 EUR
SIAL152692-100G SIAL152692-25G SIAL152692-5G
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 154
Dichte: 1.6347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3 III