2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
004213-25G
004213-100G
004213-5G
FLUO004213-25GEA
31.1
EUR
FLUO004213-25G
FLUO004213-100G
FLUO004213-5G
2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol |
MDL:
MFCD00040937 CAS-Nummer: 40161-55-5 |