2-Brom-5-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
365009-25G 365009-5G
SIAL365009-25GEA 25.8 EUR
SIAL365009-25G SIAL365009-5G
2-Brom-5-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189,03 g/mol
Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017921
CAS-Nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3,III