ω-Brom-4-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Brom-1-(4-fluorphenyl)ethan-1-on, Brommethyl-p-fluorphenylketon, 2-Brom-4'-fluoracetophenon, 4-Fluorphenacylbromid, α-Brom-4-fluoracetophenon
018027-5G
018027-25G
018027-100G
FLUO018027-5GEA
36.9
EUR
FLUO018027-5G
FLUO018027-25G
FLUO018027-100G
ω-Brom-4-fluoracetophenon
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molecular Weight: 217.04 g/mol Siedepunkt: 82 °C (0.4 mmHg) Schmelzpunkt: 49 |
MDL:
MFCD00040830 CAS-Nummer: 403-29-2 EINECS: 206-955-1 |