ω-Brom-4-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Brom-1-(4-fluorphenyl)ethan-1-on, Brommethyl-p-fluorphenylketon, 2-Brom-4'-fluoracetophenon, 4-Fluorphenacylbromid, α-Brom-4-fluoracetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
389390-25G 389390-5G
SIAL389390-25GEA 88.4 EUR
SIAL389390-25G SIAL389390-5G
ω-Brom-4-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217.04 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 49
MDL: MFCD00040830
CAS-Nummer: 403-29-2
EINECS: 206-955-1