2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 6-Brom-α,α,α-trifluor-m-toluidin, 3-Amino-4-brom-α,α,α-trifluortoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
217867-1G 217867-5G
SIAL217867-1GEA 30.1 EUR
SIAL217867-1G SIAL217867-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molecular Weight: 240,02 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,694 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00007637
CAS-Nummer: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III