3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
539813-25G 539813-5G
SIAL539813-25GEA 89.1 EUR
SIAL539813-25G SIAL539813-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molecular Weight: 240,02 g/mol
MDL: MFCD00236205
CAS-Nummer: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III