3-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
Lieferant: CHEMPUR
FL13787.POR
013787-1G
CHMPFL13787.POREA
0
EUR
CHMPFL13787.POR
FLUO013787-1G
3-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
3-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₂ Molecular Weight: 270,01 g/mol |
MDL:
MFCD03788719 CAS-Nummer: 630125-49-4 |