5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Brom-4-nitro-3-(trifluormethyl)benzol, 5-Brom-2-nitrobenzotrifluorid
002247.10G 002247.50G 002247-25G 002247-100G
FLUO002247.10GEA 24.2 EUR
FLUO002247.10G FLUO002247.50G FLUO002247-25G FLUO002247-100G
5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol
5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molecular Weight: 270,01 g/mol
Siedepunkt: 95…100 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00014706
CAS-Nummer: 344-38-7