α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
007978-1G 007978-5G FL7978.10 007978-25G
FLUO007978-1GEA 31.1 EUR
FLUO007978-1G FLUO007978-5G CHMPFL7978.10 FLUO007978-25G
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255.03 g/mol
Siedepunkt: 222
Schmelzpunkt: 32
Dichte: 1.583 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00236321
CAS-Nummer: 198649-68-2
UN: 3265
ADR: 8 III