α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzylbromid, p-(Trifluormethoxy)benzylbromid
FL8720.1 008720-5G FL8720.10 008720-25G 008720-100G
CHMPFL8720.1EA 0 EUR
CHMPFL8720.1 FLUO008720-5G CHMPFL8720.10 FLUO008720-25G FLUO008720-100G
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255.03 g/mol
Siedepunkt: 203
Schmelzpunkt: 23…24 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061238
CAS-Nummer: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable