α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Trifluormethoxy)benzylbromid, p-(Trifluormethoxy)benzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
370622-1G
370622-5G
SIAL370622-1GEA
73.7
EUR
SIAL370622-1G
SIAL370622-5G
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255.03 g/mol Siedepunkt: 203 Schmelzpunkt: 23…24 °C Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00061238 CAS-Nummer: 50824-05-0 UN: 3261 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...