α-Brom-3-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: α-Brom-m-iodtoluol, 3-Iodbenzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
427691-25G 427691-5G
SIAL427691-25GEA 325 EUR
SIAL427691-25G SIAL427691-5G
α-Brom-3-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019016
CAS-Nummer: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II