α-Brom-4-iodtoluol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-p-iodtoluol, 4-Iodbenzylbromid
342460010 342460050 342460250
ACRO342460010EA 27.9 EUR
ACRO342460010 ACRO342460050 ACRO342460250
α-Brom-4-iodtoluol 97%
α-Brom-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296,93 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00209656
CAS-Nummer: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %