2-Brombenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Bromophenyl)methanamine
350510050 350510250
ACRO350510050EA 69.3 EUR
ACRO350510050 ACRO350510250
2-Brombenzylamin 98%
2-Brombenzylamin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025572
CAS-Nummer: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %