2-Brombenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Bromophenyl)methanamine
A12412.14
A12412.06
A12412.14EA
242
EUR
A12412.14
A12412.06
2-Brombenzylamin 97%
2-Brombenzylamin
Purity: 98%
CAS No.: 3959-05-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°/9mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00025572
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186,05 g/mol Siedepunkt: 118…119 °C (9 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025572 CAS-Nummer: 3959-05-5 UN: 2735 ADR: 8,III |