4-Brombenzylamin 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
350530050
350530250
ACRO350530050EA
281
EUR
ACRO350530050
ACRO350530250
4-Brombenzylamin 97+%
4-Brombenzylamin
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186,05 g/mol Schmelzpunkt: 25 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047931 CAS-Nummer: 3959-07-7 EINECS: 223-559-4 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...