2,6-Dibrom-4-isopropylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
023322-25G 023322-5G
FLUO023322-25GEA 90.9 EUR
FLUO023322-25G FLUO023322-5G
2,6-Dibrom-4-isopropylanilin
2,6-Dibrom-4-isopropylanilin
Formel: C₉H₁₁Br₂N
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
MDL: MFCD00015475
CAS-Nummer: 10546-65-3