2,6-Dibrom-4-propylanilin
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
BTB04637.250
BTB04637.1
CHMPBTB04637.250EA
0
EUR
CHMPBTB04637.250
MAYBBTB04637.1
2,6-Dibrom-4-propylanilin
2,6-Dibrom-4-propylanilin
Formel:
C₉H₁₁Br₂N Molecular Weight: 293 g/mol Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…57 °C |
MDL:
MFCD00051706 CAS-Nummer: 10546-64-2 |