2-Brom-4-isopropylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
DP01942.1 DP01942.10 DP01942.50
MAYBDP01942.1EA 0 EUR
MAYBDP01942.1 MAYBDP01942.10 MAYBDP01942.50
2-Brom-4-isopropylanilin
2-Brom-4-isopropylanilin
Formel: C₉H₁₂BrN
Molecular Weight: 214,1 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051585
CAS-Nummer: 51605-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III