2-Brom-p-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Brom-4-methylanilin, 4-Amino-3-bromtoluol
001127-25G 001127-100G
FLUO001127-25GEA 39.9 EUR
FLUO001127-25G FLUO001127-100G
2-Brom-p-toluidin
2-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007635
CAS-Nummer: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III