2-Brom-p-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Brom-4-methylanilin, 4-Amino-3-bromtoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

124087-10G 124087-25G
SIAL124087-10GEA 77.3 EUR
SIAL124087-10G SIAL124087-25G
2-Brom-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007635
CAS-Nummer: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR