α-Brom-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
107794-25G 107794-5G
SIAL107794-25GEA 133 EUR
SIAL107794-25G SIAL107794-5G
α-Brom-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007184
CAS-Nummer: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8,II