α-Brom-4-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Nitrobenzylbromid, 1-(Brommethyl)-4-nitrobenzol, α-Brom-p-nitrotoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N13054-100G N13054-25G
SIALN13054-100GEA 59.6 EUR
SIALN13054-100G SIALN13054-25G
α-Brom-4-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007373
CAS-Nummer: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR