2-Brom-6-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260053-25G 260053-5G
SIAL260053-25GEA 94.2 EUR
SIAL260053-25G SIAL260053-5G
2-Brom-6-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 42
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009792
CAS-Nummer: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4