4-Brom-2-methylanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Brom-2-methoxytoluol, 1-Brom-4-methoxy-3-methylbenzol
B21621.09 B21621.18
B21621.09EA 31.3 EUR
B21621.09 B21621.18
4-Brom-2-methylanisol ≥98%
4-Brom-2-methylanisol
Purity: 98+% CAS No.: 14804-31-0 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Melting Point: 66-69° Boiling Point: 124-125°/25mm MDL No.: MFCD01321139
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321139
CAS-Nummer: 14804-31-0