2-Brombenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromophenyl)methanol
180100100 180100250
ACRO180100100EA 35 EUR
ACRO180100100 ACRO180100250
2-Brombenzylalkohol 98%
2-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…82 °C
MDL: MFCD00004600
CAS-Nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %