2-Brombenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (2-Bromophenyl)methanol
A15700.09 A15700.18
A15700.09EA 34.6 EUR
A15700.09 A15700.18
2-Brombenzylalkohol ≥98%
2-Brombenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 18982-54-2 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2243418
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187.04 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004600
CAS-Nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable