2-Brombenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2-Bromophenyl)methanol
008821-10G 008821-25G
FLUO008821-10GEA 0 EUR
FLUO008821-10G FLUO008821-25G
2-Brombenzylalkohol
2-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
MDL: MFCD00004600
CAS-Nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4