2-Brombenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Bromophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184276-10G 184276-50G
SIAL184276-10GEA 58.4 EUR
SIAL184276-10G SIAL184276-50G
2-Brombenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
MDL: MFCD00004600
CAS-Nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4