2-Brom-p-kresol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-4-methylphenol, 3-Brom-4-hydroxytoluol, 1-Brom-2-hydroxy-5-methylbenzol
B21701.06 B21701.14
B21701.06EA 28.4 EUR
B21701.06 B21701.14
2-Brom-p-kresol ≥97%
2-Brom-p-kresol
Purity: 97% CAS No.: 6627-55-0 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Phenol-like Melting Point: 16° Boiling Point: 213-214° MDL No.: MFCD00002151
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,547
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002151
CAS-Nummer: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7