2-Brom-p-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Brom-4-methylphenol, 3-Brom-4-hydroxytoluol, 1-Brom-2-hydroxy-5-methylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B72809-25G B72809-5G
SIALB72809-25GEA 198 EUR
SIALB72809-25G SIALB72809-5G
2-Brom-p-kresol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-p-kresol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 1,5468 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00002151
CAS-Nummer: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR