3-Brombenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (3-Bromophenyl)methanol
001365-25G 001365-100G 001365-500G
FLUO001365-25GEA 55.4 EUR
FLUO001365-25G FLUO001365-100G FLUO001365-500G
3-Brombenzylalkohol
3-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004629
CAS-Nummer: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4