4-Brombenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 44.5 EUR
ACRO181770100 ACRO181770500
4-Brombenzylalkohol 99%
4-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…78 °C
MDL: MFCD00004650
CAS-Nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %