4-Brombenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Bromophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187054-10G 187054-50G
SIAL187054-10GEA 66.9 EUR
SIAL187054-10G SIAL187054-50G
4-Brombenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…78 °C
MDL: MFCD00004650
CAS-Nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7