4-Brom-m-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-3-methylphenol, 2-Brom-5-hydroxytoluol, 1-Brom-4-hydroxy-2-methylbenzol
L17510.03 L17510.06
L17510.03EA 28.3 EUR
L17510.03 L17510.06
4-Brom-m-kresol ≥98%
4-Brom-m-kresol
Purity: 98% CAS No.: 14472-14-1 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Odour: Phenol-like Melting Point: 57-61° Boiling Point: 142-145°/23mm Beilstein Reference: 1859122 MDL No.: MFCD00079723
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 142…145 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079723
CAS-Nummer: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3