2-Tolualdehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methylbenzaldehyd
SB01011.1 SB01011.10 SB01011.50
MAYBSB01011.1EA 0 EUR
MAYBSB01011.1 MAYBSB01011.10 MAYBSB01011.50
2-Tolualdehyd
2-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 201
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.0324 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003338
CAS-Nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665