3-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: m-Tolualdehyd, m-Tolylaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T35505-100G T35505-25G T35505-5G
SIALT35505-100GEA 79.6 EUR
SIALT35505-100G SIALT35505-25G SIALT35505-5G
3-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
3-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120,15 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0535 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003374
CAS-Nummer: 620-23-5
EINECS: 210-632-0