4-tert-Butylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
384038-25ML 384038-5ML
SIAL384038-25MLEA 49.8 EUR
SIAL384038-25ML SIAL384038-5ML
4-tert-Butylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₄O
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035742
CAS-Nummer: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9,III