4-Isopropylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Cuminaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

135178-100G 135178-5G
SIAL135178-100GEA 57.4 EUR
SIAL135178-100G SIAL135178-5G
4-Isopropylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylbenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006953
CAS-Nummer: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 13,02648

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR