4-Isopropylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cuminaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W234109-1KG-K W234109-5KG-K
SIALW234109-1KG-KEA 155 EUR
SIALW234109-1KG-K SIALW234109-5KG-K
4-Isopropylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylbenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006953
CAS-Nummer: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 13,02648