4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methyl-4-anisaldehyde

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

152129-10G 152129-50G
SIAL152129-10GEA 198 EUR
SIAL152129-10G SIAL152129-50G
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 80
Dichte: 1.082 g/cm³ (16 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003375
CAS-Nummer: 32723-67-4
EINECS: 251-177-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR