5-Methylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyd
454664-1G 454664-5G
SIAL454664-1GEA 54.4 EUR
SIAL454664-1G SIAL454664-5G
5-Methylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54 °C
Dichte: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274297
CAS-Nummer: 613-84-3
EINECS: 210-357-6