(3-Chlorpropyl)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Phenylpropylchlorid, 1-Chlor-3-phenylpropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C68105-100ML C68105-5ML
SIALC68105-100MLEA 80.2 EUR
SIALC68105-100ML SIALC68105-5ML
(3-Chlorpropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
(3-Chlorpropyl)benzol
Formel: ClH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Molecular Weight: 154,64 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001001
CAS-Nummer: 104-52-9
EINECS: 203-210-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR