α,4-Dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chlorbenzylchlorid, 1-Chlor-4-(chlormethyl)benzol
111961-100G 111961-500G
SIAL111961-100GEA 82 EUR
SIAL111961-100G SIAL111961-500G
α,4-Dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
α,4-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000914
CAS-Nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III