3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

644188-1G 644188-5G
SIAL644188-1GEA 28.7 EUR
SIAL644188-1G SIAL644188-5G
3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 133…134 °C
Dichte: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016981
CAS-Nummer: 2420-16-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR